M1787
Manganese(II) chloride solution
BioReagent, for molecular biology, storage temp.:room temp
Sinonimo/i:
Manganese chlroide, Manganese(II) chloride, MnCl2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1.00 M±0.01 M
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Attività estranea
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; and protease, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- in manganese enhanced magnetic resonance imaging (MEMRI) to study neuronal disease and manganese toxicity
- in high ionic strength reaction mixture to determine RNA polymerase I and II activity
- in reverse transcription reaction mix as a source of Mn2+ ions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)