Documenti fondamentali
OR03L
Sigma-Aldrich
Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate
This Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunohistochemistry for the detection of Streptavidin-Horseradish Peroxidase Conjugate.
Sinonimo/i:
Biotin-Binding Protein
Scegli un formato
200 μG
131,00 €
131,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
131,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
131,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Streptavidin conjugated to horseradish peroxidase.
Applicazioni
ELISA (10-200 ng/ml)
Immunoblotting (10-200 ng/ml)
Immunohistochemistry (10-200 ng/ml)
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Lyophilized from 250 mM NaCl, 10 mM sodium phosphate, 15 mg/ml BSA, pH 7.6.
Ricostituzione
Reconstitute the lyophilized conjugate with in 1 ml sterile dH₂O. Lyophilized conjugate should be resuspended at 4°C with occasional gentle mixing for at least 2 h. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Altre note
Direct conjugates of streptavidin are provided to be used in combination with biotinylated Calbiochem monoclonal antibodies. Conjugates should be titrated for optimal results in individual systems.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3