Documenti fondamentali
SRE0008
Sigma-Aldrich
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinonimo/i:
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
Scegli un formato
40 UNITS
1.600,00 €
50 UNITS
2.170,00 €
1.600,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 UNITS
1.600,00 €
50 UNITS
2.170,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
1.600,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Composizione
Protein, 15-35%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Galactose-1-phosphate uridyltransferase catalyzes the conversion of UDP-glucose to galactose-1-phosphate and galactose-1-phosphate to UDP-glucose.
Definizione di unità
One unit will form 1.0 μmole of glucose 1-phosphate from UDP-glucose, galactose 1-phosphate and NADP+ per min at pH 8.7 at 25 °C as detected by a coupled system using phosphoglucomutase.
Stato fisico
Contains buffer salts as citrate and reduced glutathione
Risultati analitici
Protein determined by modified Warburg-Christian
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)