Vai a
N6005
β-nicotinamide adenina dinucleotide, ridotta
≥94% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Difosfopiridina nucleotide, forma ridotta, NADH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
276,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
686,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.320,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
709.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥94% (HPLC), ≥94% (spectrophotometric assay)
Solubility:
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, slightly yellow to deep greenish-yellow
Biological source:
yeast
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC), ≥94% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, slightly yellow to deep greenish-yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Application
Come reagente, il NADH può essere utilizzato nei saggi con metodo enzimatico per amplificare il rilevamento dell′attività di enzimi o metaboliti biologicamente rilevanti presenti in basse concentrazioni.
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases).
Biochem/physiol Actions
Il NADH è un coenzima che funziona come donatore di elettroni rigenerante nei processi catabolici, tra cui la glicolisi, la β-ossidazione e il ciclo dell′acido citrico (ciclo di Krebs, ciclo del TCA). Partecipa anche agli eventi di segnalazione cellulare, ad esempio come substrato per le poli(ADP-ribosio) polimerasi (PARP) durante la risposta al danneggiamento del DNA. Le sirtuine dipendenti da NAD+/NADH svolgono ruoli chiave nelle risposte allo stress durante gli eventi che coinvolgono il metabolismo energetico, con implicazioni nella biologia del cancro, nel diabete e nelle patologie neurodegenerative.
Come reagente, il NADH può essere utilizzato nei saggi con metodo enzimatico per amplificare il rilevamento dell′attività di enzimi o metaboliti biologicamente rilevanti presenti in basse concentrazioni.
Packaging
Confezionato secondo il peso del solido.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N812943420N6660
assay
≥94% (HPLC), ≥94% (spectrophotometric assay)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
~98%
solubility
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, slightly yellow to deep greenish-yellow
solubility
water: 712 g/L at 22.5 °C, 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
solubility
-
solubility
-
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)