G4256
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Type IV, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinonimo/i:
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
Prodotti consigliati
Tipo
Type IV
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Composizione
Protein, 15-35%
Attività estranea
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) is a galactose metabolizing enzyme that facilitates the simultaneous conversion of uridine diphosphoglucose (UDP-glucose) and galactose-1-phosphate (gal-1P) to uridine diphosphogalactose (UDP-galactose) and glucose-1-phosphate. Classic Galactosemia (CG) is an inherited metabolic condition caused by deficiency of GALT activity.[1] GALT gene is mapped to human chromosome 9p13.[2] Deficiency of GALT results in type 1 galactosemia.[1]
Applicazioni
Definizione di unità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)