Documenti fondamentali
SML3460
Sigma-Aldrich
CB-103
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]-3-pyridinamine, CB 103, CB103
Scegli un formato
10 MG
55,90 €
50 MG
226,00 €
55,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
55,90 €
50 MG
226,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
55,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, White to very dark gray
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Nc1cnc(cc1)Oc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H18N2O/c1-15(2,3)11-4-7-13(8-5-11)18-14-9-6-12(16)10-17-14/h4-10H,16H2,1-3H3
WHIWGRCYMQLLAO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CB-103 is an orally active Notch transcription activation inhibitor that targets RBPJ-Notch intracellular domain (NICD) transcription complex assembly. CB-103 exhibits antiproliferation efficacy against Notch-driven cancer growth in cultures (IC50 from 50 nM to 3 μM; patient-derived T-ALL cells positive for N1-ICD) and in tumor models in vivo (10-25 mg/kg qd or bid p.o. to mice with human T-ALL xenografts).
Orally active Notch transcription activation inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)