SML1466
ABH hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2(S)-Amino-6-boronohexanoic acid hydrochloride, 6-Borono-L-norleucine hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +8 to +13°, c = 0.7 in H2O
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)CCCC[C@H](N)C(O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14BNO4.ClH/c8-5(6(9)10)3-1-2-4-7(11)12;/h5,11-12H,1-4,8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
XCUVEZUCSHVMRK-JEDNCBNOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3