The solution stability of this product in corn oil has not been determined. However, other sources state that solutions of tamoxifen in corn oil can be stored at 4°C for up to a week.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 489,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.730,00 € |
Informazioni su questo articolo
489,00 €
Nome del prodotto
Tamoxifene, ≥99%
sterility
(Not packaged in a sterile environment)
assay
≥99%
mp
97-98 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C, chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, 2-propanol: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble, propylene glycol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890)
General description
Questo derivato non steroideo del trifeniletilene sopprime la crescita tumorale ed è stato riconosciuto come cancerogeno e teratogeno negli animali. Inoltre, il TC è anche in grado di proteggere le ossa dalla perdita ossea da carenza di estrogeni, abbassare il colesterolo plasmatico ed è stato associato alla carcinogenesi epatica nei ratti. Altre azioni del TC includono la riduzione dei livelli plasmatici del fattore di crescita insulino-simile, l'induzione delle cellule circostanti le cellule tumorali a secernere il fattore di crescita trasformante β e l'inibizione della perossidazione dei lipidi di membrana, probabilmente attraverso la diminuzione della fluidità della membrana.
Application
- nel saggio MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carbossimetossifenil)-2-(4-solfofenil)-2H-tetrazolio) e nel saggio di colorazione con il cristalvioletto per l′analisi della vitalità cellulare[1] [2]
- per indurre l′ablazione di Dicer nel topo condizionale Dicer allo scopo di studiare gli effetti della mancanza di Dicer sulla differenziazione e sulla funzione degli adipociti[3]
- per studiarne gli effetti biologici sulla linea cellulare Jurkat resistente i glucocorticoidi (GC), ottenuta da leucemia linfoblastica acuta di tipo T (LLA-T)[4]
- per studiare gli effetti fisiologici del trattamento con tamoxifen sull′aria preottica dell′ipotalamo mediati dal recettore degli estrogeni alfa (ERα) nel topo[5]
- per indurre l′attività della ricombinasi cre per finalità di manipolazione genica
- per favorire la ricombinazione dell′allele ext2flox in organi di topo
- per studiarne l′effetto sull'attivazione microgliale indotta da lipopolisaccaride (LPS )
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: insoluble <0.1% at 20 °C, 2-propanol: soluble, ethanol: soluble, propylene glycol: soluble, chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, methanol: soluble, DMSO: soluble | solubility - | solubility H2O: insoluble <0.1% at 20 °C, chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, 2-propanol: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble, propylene glycol: soluble | solubility - |
| originator AstraZeneca | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... CYP1A2(1544), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRA(2101) | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information - | Gene Information human ... ESR1(2099) |
| sterility (Not packaged in a sterile environment) | sterility - | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamoxifene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Tamoxifen was dissolved in corn oil (20mg/ml concentration). Can this solution be stored long term and how? Thank you.
1 risposta-
Utile?
-
-
Is this product pharmaceutical grade?
1 risposta-
This product is intended for research use only. At this time, a pharmaceutical-grade product option is not available.
Utile?
-
-
Hello, Thank you for your product. According to my protocol, I have to dissolve Tamoxifen in the corn oil at the final concentration of 40 mg/ml and feed my mice with that. However, it's insoluble. How can I resolve it? Thank you, Hossein
1 risposta-
This product is soluble in chloroform (50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow), 2-propanol, DMSO (10 mM), ethanol, methanol and propylene glycol. Kindly review the information on the product datasheet available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/389/852/t5648pis.pdf
Corn oil has also been used as a vehicle for tamoxifen as cited by Whitfield J, Littlewood T, Soucek L. Tamoxifen administration to mice. Cold Spring Harb Protoc. 2015 Mar 2;2015(3):269-71. doi: 10.1101/pdb.prot077966. PMID: 25734062; PMCID: PMC6773604. Kindly also review the details at this link: https://www.jax.org/research-and-faculty/resources/cre-repository/tamoxifen
Utile?
-
-
If I want to use 20mg of tamoxifen, could I only dissolve part of tamoxifen and then store the rest of the powder at refrigerator? Or do I have to dissolve all vial at once?
1 risposta-
Tamoxifen is relatively stable. Any required amount can be weighed up for use as needed and the bottle resealed. The powder should be stable for at least two years when stored desiccated at 2-8C, and protected from light.
Utile?
-
-
Is this product sterile?
1 risposta-
This product is not packaged in a sterile environment.
Utile?
-
-
How do I find the expiration date of the bottle of Product No T5648, Tamoxifen, in my possession?
1 risposta-
According to Sigma Quality Control Data, T5648 (tamoxifen) should be stable for at least two years if stored dessicated at 2-8°C in the dark. However, there is not an established expiration or retest date for Tamoxifen. This product is guaranteed for 1 year from shipment, if stored correctly and unopened.
Utile?
-
-
What is the stability of tamoxifen (e.g., Product No. T5648) once in solution?
1 risposta-
Solutions of tamoxifen are sensitive to UV light. According to C.A. O'Brian et al., [Cancer Res. 45, 2462 (1985)], tamoxifen when dissolved in DMSO can be stored at -20°C in the dark. We generally recommend making the solution fresh right before each use.
Utile?
-
-
What is the solubility of tamoxifen, Product No. T5648?
1 risposta-
Tamoxifen is tested for solubility in chloroform at a concentration of 50mg/mL. This yields a colorless to faint yellow solution. Tamoxifen is practically insoluble in water. It has been reported to be soluble in methanol, ethanol, 2-propanol and propylene glycol. This product is also reported to be soluble in DMSO at 10mM concentration. Reference for DMSO solubility: Wong, K.R., et al., Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 277, H1403-H1409 (1999). Please also see the product information sheet (under Documents, above) for more information on the solubility of this product.
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.