Documenti fondamentali
SML3351
Sigma-Aldrich
Br-DAPI hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]-3-bromo-1H-indole-6-carboximidamide hydrochloride, 3-Bromo-2-(4-carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide
Scegli un formato
5 MG
105,00 €
25 MG
423,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
105,00 €
25 MG
423,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14BrN5 · xHCl
Peso molecolare:
356.22 (free base basis)
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.77
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=C(NC2=CC(C(N)=N)=CC=C12)C3=CC=C(C=C3)C(N)=N
InChI
1S/C16H14BrN5/c17-13-11-6-5-10(16(20)21)7-12(11)22-14(13)8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,22H,(H3,18,19)(H3,20,21)
GSBXNZFEZFIMCS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Br-DAPI is a DAPI-derived DNA-binding photosensitizer that produces reactive oxygen species (ROS) upon irradiation, resulting in single/double stranded breaks of bound DNA. Light-induced viability reduction is observed among A549 cells treated with Br-DAPI (IC50 = 1.3 μM; 45 min treatment), but not DAPI (IC50 >64 μM) upon photosensitization (365 nm 15 mW/cm2, 4.5 J/cm2 fluence rate). Its high permeation in both Gram-negative and Gram-positive bacteria allows selective light-induced eradication of bacteria over mammalian cells at low concentration (IC50 = 0.29 μM/N99 E. coli and 0.5 μM/B. subtilis) and light intensity (5 min irradiation by 365 nm LED at 15 mW/cm2, 4.5 J/cm2).
DAPI-derived DNA-binding photosensitizer that allows light-induced cancer cell killing at high concetrations and selective bacteria eradication at low concentrations.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)