Documenti fondamentali
79214
Sigma-Aldrich
Bacteria stain propidium iodide solution
1 mg/mL in H2O, ready to use solution, 100 assays
Sinonimo/i:
Propidium iodide solution, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium, diiodide
Scegli un formato
4 X 25 μL
141,00 €
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 25 μL
141,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H34I2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
668.39
Beilstein:
3843838
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
liquid
Qualità
ready to use solution, 100 assays
Concentrazione
1 mg/mL in H2O
Fluorescenza
λex 530 nm; λem 620 nm±5 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Membrane impermeant, phenanthridinium intercalator dye excited by mercury or xenon-arc lamps or argon-ion laser. Suitable for use in fluorescence microscopy, confocal laser scanning microscopy, flow cytometry, and fluorometry. Used as a nuclear counterstain.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)