Vai a
D9069
N-Desmethyltamoxifen HCl
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(Z)-2-(p-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy)-N-methylethylamine, ICI 55,548
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
271,00 €
230,35 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H27NO·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
230,35 €
Prezzo di listino271,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-;
InChI key
GMLHJWZEYLTNJW-BJFQDICYSA-N
Application
N-Desmethyltamoxifen HCl has been used as an internal standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of metabolites from NG2 cell-derived astrocytes.
Biochem/physiol Actions
N-Desmethyltamoxifen HCl is the primary metabolite of tamoxifen. N-Desmethyltamoxifen HCl is an estrogen response modifer and protein kinase C inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
85256T5648T9262
Tamoxifene analytical standard
Supelco
85256
Tamoxifene
Tamoxifene ≥99%
Sigma-Aldrich
T5648
Tamoxifene
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)