Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 483,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.470,00 € |
Informazioni su questo articolo
483,00 €
Nome del prodotto
Tamoxifen citrate salt, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI key
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), PRKCA(5578), PRKCB(5579), PRKCD(5580), PRKCE(5581), PRKCG(5582), PRKCH(5583), PRKCI(5584)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL, water: sparingly soluble | solubility - |
| originator AstraZeneca | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ESR1(2099), PRKCA(5578), PRKCB(5579), PRKCD(5580), PRKCE(5581), PRKCG(5582), PRKCH(5583), PRKCI(5584) | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information - | Gene Information human ... ESR1(2099) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamoxifen citrate salt
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?