SML1225
Indisulam
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-chloro-1H-indol-7-yl)-4-sulfamoylbenzenesulfonamide, N1-(3-Chloro-1H-indol-7-yl)-1,4-benzenedisulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to pink
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=CNC2=C1C=CC=C2NS(C3=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C3)(=O)=O
InChI
1S/C14H12ClN3O4S2/c15-12-8-17-14-11(12)2-1-3-13(14)18-24(21,22)10-6-4-9(5-7-10)23(16,19)20/h1-8,17-18H,(H2,16,19,20)
SETFNECMODOHTO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)