Vai a
SML0789
GI254023X
≥98% (HPLC), powder, ADAM10 metalloproteinase inhibitor
Sinonimo/i:
(2R)-N-[(1S)-2,2-Dimethyl-1-[(methylamino)carbonyl]-propyl]-2-[(1S)-1-[formyl(hydroxy)amino]ethyl]-5-phenylpentanamide, GI4023
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
900,00 €
765,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H33N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
GI254023X, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ON(C=O)[C@@H](C)[C@@H](CCCC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(NC)=O)=O
InChI
1S/C21H33N3O4/c1-15(24(28)14-25)17(13-9-12-16-10-7-6-8-11-16)19(26)23-18(20(27)22-5)21(2,3)4/h6-8,10-11,14-15,17-18,28H,9,12-13H2,1-5H3,(H,22,27)(H,23,26)/t15-,17+,18+/m0/s1
InChI key
GHVMTHKJUAOZJP-CGTJXYLNSA-N
Application
GI254023X has been used to inhibit ADAM10 (ADAM metallopeptidase domain 10).
Biochem/physiol Actions
GI254023X is a potent and selective ADAM10 metalloproteinase inhibitor with 100-fold selectivity for the α-secretase ADAM10 over ADAM17 (TACE). In a study using recombinant TACE and ADAM10 ectodomain, the IC50 for GI254023X was 5.3 nM for ADAM10 vs 541 nM for TACE.
GI254023X is a potent and selective ADAM10 metalloproteinase inhibitor.
GI254023X blocks ADAM10 (ADAM metallopeptidase domain 10) activity and decreases human leukocyte antigen (HLA)-mediated cytotoxicity and cleavage of extracellular E-cadherin in epithelial and endothelial cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0222SML0041SML2351
GI254023X ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0789
GI254023X
TVP1022 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0222
TVP1022
Batimastat ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0041
Batimastat
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
(Powder, Film or Oil)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to tan
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)