Documenti fondamentali
SML1200
Sigma-Aldrich
RO8191
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)-2,4-bis(trifluoromethyl)-imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine, RO4948191
Scegli un formato
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H5F6N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.21
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1nc2[n]3c(nc(c3)c4nnc[o]4)ccc2c(c1)C(F)(F)F
InChI
GRHYZVJEXKTJOS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
RO8191 is a potent and specific type I interferon receptor agonist that directly binds to IFN-α receptor 2 (IFNAR2).
RO8191 is an imidazonaphthyridine compound, which activates interferon (IFN) signals, IFN-stimulated genes (ISGs) expression and Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) phosphorylation.[1]
RO8191 is an orally available, potent and specific type I interferon receptor agonist that directly binds to IFN-α receptor 2 (IFNAR2). RO8191 suppresses HCV replication without inducing host cell toxicity.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hideyuki Konishi et al.
Scientific reports, 2, 259-259 (2012-02-23)
Most acute hepatitis C virus (HCV) infections become chronic and some progress to liver cirrhosis or hepatocellular carcinoma. Standard therapy involves an interferon (IFN)-α-based regimen, and efficacy of therapy has been significantly improved by the development of protease inhibitors. However
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.