SRP6158
EPO human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
EP, EPO-alpha, Epoetin, Erythropoietin-alpha, MGC138142
Scegli un formato
696,00 €
Scegli un formato
About This Item
696,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
36 kDa (monomer, glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EPO(2056)
Descrizione generale
Applicazioni
- EPO (erythropoietin) has been used as a component of the culture medium for cardiac stem cells.[4]
- In cultured cerebellar granule cells and hippocampal neurons, it has been used to study effect of EPO on glutamate release.[5]
- It has also been used as a component of endothelial differentiation medium.[6]
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)