SML0557
SC-514
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Amino-[2,3"]bithiophenyl-5-carboxylic acid amide
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(cc(c1C(=O)N)N)c2c[s]cc2
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)