401481
IKK-2 Inhibitor IV
The IKK-2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 507475-17-4, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
IKK-2 Inhibitor IV, [5-( p-Fluorophenyl)-2-ureido]thiophene-3-carboxamide, TPCA-1
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to pale yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H10FN3O2S/c13-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(14)17)11(19-9)16-12(15)18/h1-5H,(H2,14,17)(H3,15,16,18)
SAYGKHKXGCPTLX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
IKK-2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Karin, M., et al. 2004. Nat. Rev. Drug Discov.3, 17.
Roshak, A.K., et al. 2002. Inflamm. Res.51, S4.
WGK 3