Documenti fondamentali
401485
Sigma-Aldrich
IKK-2 Inhibitor, SC-514
InSolution, ≥95%
Sinonimo/i:
InSolution IKK-2 Inhibitor, SC-514
Scegli un formato
1 MG
136,00 €
136,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
136,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8N2OS2
Peso molecolare:
224.30
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
136,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
clearpale yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive and highly selective inhibitor of IKK-2 (IC50 ~3-12 µM for IKK-2 homodimer, IKK-1/IKK-2 heterodimer, and IKK-2) that also displays anti-inflammatory properties. Specificity has been reported using a panel of 31 additional kinases, including IKK isoforms IKK-1, IKK-i, and TBK-1 (IC50 >200 µM). Shown to specifically block NF-κB-dependent gene expression, but not MAP kinase pathways, in stimulated RASF synovial fibroblast cells. Does not inhibit the phosphorylation and activation of the IKK complex.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
IKK-2
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: ~ 3-12 µM for IKK-2 homodimer, IKK-1/IKK-2 heterodimer, and IKK-2
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 25 mM (1 mg/178 µl) solution of IKK-2 Inhibitor, SC-514 (Cat. No. 401479) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial use, aliquot and refrigerate (4°C).
Altre note
Baxter, A., et al. 2004 Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 2817.
Kishore, N., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 32861.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)