Documenti fondamentali
SML1887
Sigma-Aldrich
APX2009
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-2-[(3-methoxy-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methylidene]-N,N-diethylpentanamide, 2-[(1,4-Dihydro-3-methoxy-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)methylene]-N,N-diethyl-pentanamide
Scegli un formato
5 MG
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
112,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.43
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(OC)=C(/C=C(CCC)/C(N(CC)CC)=O)C(C2=C1C=CC=C2)=O
InChI
1S/C21H25NO4/c1-5-10-14(21(25)22(6-2)7-3)13-17-18(23)15-11-8-9-12-16(15)19(24)20(17)26-4/h8-9,11-13H,5-7,10H2,1-4H3/b14-13+
WEMXCNYTFZUFSB-BUHFOSPRSA-N
Azioni biochim/fisiol
APX2009 is a cell penetrant potent and selective second-generation inhibitor of APE1 redox-signaling that stimulates APE1 DNA repair activity. APX2009 is neuroprotective against cisplatin and oxaliplatin induced toxicity. APX2009 exhibits potent antitumor activity in neuroblastoma cell lines and 3D spheroid pancreatic tumor model.
Cell penetrant potent and selective second-generation inhibitor of APE1 redox-signaling that stimulates APE1 DNA repair activity
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mark R Kelley et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 359(2), 300-309 (2016-10-21)
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is a potentially debilitating side effect of a number of chemotherapeutic agents. There are currently no U.S. Food and Drug Administration-approved interventions or prevention strategies for CIPN. Although the cellular mechanisms mediating CIPN remain to be