Documenti fondamentali
SHC001H
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles, High Titer
Contains no shRNA insert
Sinonimo/i:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
Scegli un formato
SHC001HN
2.530,00 €
2.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
SHC001HN
2.530,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
2.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
tecniche
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
When conducting experiments using MISSION® shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results. The MISSION Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Componenti
High titer controls are provided as 10 x 20 μl aliquots.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)