SHC001V
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles
Contains no shRNA insert
Sinonimo/i:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
Scegli un formato
388,00 €
Scegli un formato
About This Item
388,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
tecniche
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Applicazioni
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Protocolli
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.