SHC002H
MISSION® pLKO.1-puro Non-Mammalian shRNA Control Transduction Particles, High Titer
Targets no known mammalian genes
Sinonimo/i:
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
Scegli un formato
2.530,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.530,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
tecniche
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Applicazioni
Componenti
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)