SHC003H
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP™ Positive Control Transduction Particles, High Titer
TurboGFP™, High Titer, Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
Sinonimo/i:
MISSION®, MISSION® TurboGFP™ Control Transduction Particles
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
tecniche
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Componenti
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3