SAE0051
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Enterococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinonimo/i:
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, GPO, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
Scegli un formato
277,00 €
Scegli un formato
About This Item
277,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥35 unit/mg solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)