G9637
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Pediococcus sp.
lyophilized powder, 40-80 units/mg solid, pH 8.1
Sinonimo/i:
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
Origine biologica
bacterial (Pediococcus spp.)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
40-80 units/mg solid, pH 8.1
PM
~76 kDa (gel filtration)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Proprietà fisiche
Michaelis constants : 3.2x10 -3M (L-α-Glycerophosphate), 6.8 x 10 -3M (D, L-form)
Inhibitors : Ionic detergents (SDS, LBS, etc.), Hg++, Ag+
Optimum pH : 8.0 - 8.5Optimum temperature : 35 - 40oC
pH Stability : pH 6.5 - 8.5 (25oC, 20hr) Thermal stability : below 40oC (pH 7.0, 15min)
Substrate specificity : The enzyme has the highest specificity for L-form of a-γlycerophosphate
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)