S5814
Stop Reagent for TMB Substrate
chromogenic, powder
Sinonimo/i:
TMB liquid substrate system stop reagent
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Stop Reagent for TMB Substrate, powder, ELISA, 450 nm
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
- for in vitro preparation and analysis of neutrophil extracellular traps (NETs)
- for direct binding enzyme linked immune sorbent assay (ELISA)
- for interference assay
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup