Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 271,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.030,00 € 875,50 € |
Informazioni su questo articolo
271,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
mp
94.5-95.3 °C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2noc(n2)-c3cc(-c4ccccc4)c(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H10F6N2OS/c21-19(22,23)13-8-4-7-12(9-13)17-27-18(29-28-17)15-10-14(11-5-2-1-3-6-11)16(30-15)20(24,25)26/h1-10H
InChI key
OYMNPJXKQVTQTR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... S1PR1(1901), S1PR2(9294), S1PR3(1903), S1PR4(8698), S1PR5(53637)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?