Documenti fondamentali
S2577
Sigma-Aldrich
Streptavidin High Capacity Coated Plates
8 well strip, clear
Scegli un formato
1 EA
80,60 €
80,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
80,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
80,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Misura
8 well
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
These streptavidin-coated high capacity plates, in 8-well strip format, use a proprietary, unique coating technology to give greater (up to ~5-fold) biotin-binding capacity than standard streptavidin-coated plates. The 8-well strip format helps to minimize waste. These clear streptavidin-coated high capacity plates, made from polystyrene, are suitable for colormetric assays, and can be used in immunoassays and ELISA. Captured proteins can also be eluted for post-capture analysis by such various methods as MALDI, SDS-PAGE, or tagging technologies (e.g. ICAT, iTRAQ, mTRAQ).
Altre note
96-well strip plate, with 8 wells per strip.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5