NA0300
Kit di maxipreparazione del plasmide GenElute™ HP
sufficient for 10 purifications
Sinonimo/i:
GenElute™ HP Plasmid Maxiprep Kit
Scegli un formato
316,00 €
Scegli un formato
About This Item
316,00 €
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 10 purifications
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
DNA purification: suitable
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Una coltura di E. coli ricombinante viene raccolta il giorno successivo tramite centrifugazione e sottoposta a una procedura di lisi alcalina SDS modificata seguita da assorbimento del DNA su una membrana di silice in presenza di forti concentrazioni saline. I contaminanti vengono rimossi con due fasi di lavaggio. Infine, il DNA legato viene eluito nella soluzione di eluizione (Tris-HCl) o in acqua.
Il DNA plasmidico recuperato è prevalentemente nella forma superavvolta. Il DNA è pronto per essere immediatamente usato nelle applicazioni a valle come digestione degli enzimi di restrizione, ligatura, sequenziamento, PCR, trasformazione e transfezione.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Dalla raccolta della coltura batterica al DNA plasmidico puro in non più di 30 minuti.
- Fino a 1,2 mg di DNA plasmidico ad alto numero di copie
- Flessibilità di formato in aspirazione o in rotazione.
- Con meno componenti di plastica di altri kit rapidi consente di ridurre la quantità di rifiuti
- Non richiede estrazione di fenolo/cloroformio o precipitazione in alcol
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.