Documenti fondamentali
STREPWELL-RO
Sigma-Aldrich
StreptaWell (96 pozzetti, trasparente)
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
Sinonimo/i:
Micropiastre trasparenti rivestite di streptavidina
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
( streptavidin-coated)
Confezionamento
pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame])
Produttore/marchio commerciale
Roche
Misura
96 wells
Compatibilità
suitable for immunoassay
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Micropiastre trasparenti rivestite di streptavidina:
  • Volume bloccato: >300 μL
  • Area rivestita di SA: 300μL variazione del rivestimento garantita
  • Geometria dei pozzetti: C
Applicazioni
Le piastre StreptaWell possono essere utilizzate per dosaggi immunologici di proteine per via colorimetrica o in fluorescenza.[1]
Le piastre a 96 pozzetti rivestite di streptavidina (StreptaWell) sono state utilizzate per legare il supernatante contenuto nel substrato peptidico biotinilato durante i saggi in vitro della sintesi del DNA e dell′attività chinasica.[2][3]
Qualità
Rilascio di SA: <5 ng/pozzetto
Altre note
Capacità di legame alla biotina totale: 5 ng/pozzetto, 20 pmol/pozzetto (saggi di competizione; pozzetti da 300μl)
Capacità legante totale: 1,5 μg/pozzetto (anticorpi marcati con biotina)
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Note legali
StreptaWell is a trademark of Roche
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Abigail M Druck Shudofsky et al.
Journal of virology, 84(23), 12325-12335 (2010-09-24)
Genome replication is inefficient without processivity factors, which tether DNA polymerases to their templates. The vaccinia virus DNA polymerase E9 requires two viral proteins, A20 and D4, for processive DNA synthesis, yet the mechanism of how this tricomplex functions is
Xi-Lin Niu et al.
The Journal of biological chemistry, 277(35), 31768-31773 (2002-06-26)
Tie2 is an endothelial receptor tyrosine kinase that is required for both embryonic vascular development and tumor angiogenesis. There is considerable interest in understanding the mechanisms of Tie2 activation for therapeutic purposes. The recent solution of the Tie2 crystal structure
Zhen Li et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(22), 3193-3201 (2011-10-01)
Zeolite L nanocrystals, as inorganic host material containing hydrophobic fluorophore N,N'-bis(2,6-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide in the unidirectional channels, are developed as new labels for biosensor systems. The external surface of the particles is modified with carboxylic acid groups for conjugation to primary