The molecular weight ranges between 55-60 kDa.
S0677
Streptavidin
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
lyophilized powder
Capacità
4 mol/mol binding capacity (Biotin)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- for blocking of the AFM (atomic force microscopy) tip, during the measurement of unbinding forces in the avidin-biotin system[4]
- for coupling of anti-HA (hemagglutinin) antibodies during cell free synthesis and assembly of proteins on a biochip[5]
- for the coating of the gelatin flow phantoms to eventually determine the feasibility of IVUS (intravascular ultrasound) transducer for (biotinylated) microbubble-based drug delivery[6]
- to immobilize proteins and oligonucleotides[3][7][8]
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
-
what is the molecular weight ?
1 risposta-