Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 240,00 € |
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 784,00 € |
Informazioni su questo articolo
Specific activity:
≥700 DEA units/mg protein
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarticonjugate
alkaline phosphatase conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥700 DEA units/mg protein
composition
Protein, ≥40% biuret
storage temp.
−20°C
General description
La streptavidina, una proteina da 58 kDa, è un omotetramero purificato da Streptomyces avidinii Possiede un′elevata affinità per la biotina. La streptavidina è stata coniugata con la perossidasi o con la fosfatasi alcalina (FA). Questi enzimi vengono usati come coniugati della proteina per la loro stabilità comparata e per l′ampia gamma di substrati idonei per diverse applicazioni. La FA si coniuga con la streptavidina nei saggi immunologici.
Application
Determinare in modo empirico la diluizione di lavoro ottimale usando una gamma di diluizioni da una diluizione madre di 1 mg/mL in tampone.
La streptavidina-fosfatasi alcalina da Streptomyces avidinii è stata usata nell′ELIspot (spot immuno-assorbente legato a un enzima) per rilevare le cellule che producono interferone (IFN-γ).
Physical form
Polvere liofilizzata contenente trealosio con EPPS, fosfato e tracce di cloruro di magnesio e cloruro di zinco.
Other Notes
Un′unità di fosfatasi alcalina idrolizza 1,0 μmole di p-nitrofenil fosfato in un minuto a pH 9,8 e a 37 °C.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥700 DEA units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥13 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ≥40% biuret | composition Protein, ≥70% E1%/280 | composition - | composition - |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate - | conjugate - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?