S6402
Streptavidin−Cy3™ from Streptomyces avidinii
buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Streptavidin Cy3
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
CY3 conjugate
Forma fisica
buffered aqueous solution
Grado di funzionalizzazione
3-9 mol fluorochrome per mol protein
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in double immunofluorescence staining to detect biotinylated lectin
- for insulin and C-peptide staining in immunofluorescence analysis
- in double immunofluorescence to verify the presence of cells filled with biocytin
- in conjunction with biotinylated antibodies in immunohistochemistry and immunocytochemistry
- with the traditional rhodamine filter arrangements due to the spectral overlap
Caratteristiche e vantaggi
- Absorbance Max 552 nm
- Emission Max 565 nm
- Molar Extinction Coefficient 1.3 x 10-5 M-1cm-1
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.