Documenti fondamentali
96404
SAFC
Atto 550-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
Streptavidin-Atto 550
Scegli un formato
1 MG
295,00 €
295,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
295,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
295,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
Fluorescenza
λex 554 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in PBS (buffer pH 7.4)
Compatibilità
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. These labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. They display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Risultati analitici
free of unconjugated dye
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
Articoli
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.