S0278
(±)-Sotalol hydrochloride
≥98% (TLC), powder, β-Adrenoceptor antagonist
Sinonimo/i:
N-[4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
(±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 20 mg/mL
Ideatore
Bayer
Stringa SMILE
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , KCNH2(3757)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.