Documenti fondamentali
RES7102I
SAFC
Imidazole hydrochloride
Sinonimo/i:
Imidazole hydrochloride
Scegli un formato
RES7102I-A101X
54,00 €
54,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
RES7102I-A101X
54,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.54
Beilstein:
3678283
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
54,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un campione
Livello qualitativo
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)