Vai a
68268
Imidazole buffer Solution
BioUltra, 1 M in H2O
Sinonimo/i:
Imidazole solution, Glyoxaline solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
129,00 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
440,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
eCl@ss:
39161001
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
9.5±0.5
density
1.01 g/mL at 20 °C
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Imidazole is used as a buffer in the pH range of 6.2-7.8 at 25°C. It is recommended as a component of a buffer for the assay of horseradish peroxidase and as a chelator for the binding of various divalent cations. Imidazole aids the elution of histidine-containing proteins from divalent cation resins (Sigma P6611, HisSelect.-HC Nickel affinity gel) and can also be used in reverse staining of SDS-PAGE gels for the detection of proteins.
Application
Imidazole buffer solution has been used as a component:
  • of calmodulin-binding buffer 1 (CBB1) for the tandem affinity purification (TAP) of TAP-tagged proteins together with co-purifying proteins
  • of lysis buffer, and SDS loading buffer for His-ubiquitin pull-down assays
  • of imidazole wash and elution buffer for protein purification
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
56748I2021336500
Imidazolo BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
56748
Imidazolo
Imidazolo ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
I202
Imidazolo
Imidazolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336500
Imidazolo
description
BioUltra, 1 M in H2O
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
concentration
1 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
powder or crystals, flakes
form
crystalline
form
-
pH
9.5±0.5
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pH
-
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
288-32-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Brilliant
    This is brilliant product.
    Save me a lot of time to prepare endotoxin free buffer.
    Traduci con Google
    Utile?
  1. 2 recensioni solo con voto