Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
I202
Sigma-Aldrich
Imidazolo
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1,3-diaza-2,4-ciclopentadiene, Gliossalina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.08
Beilstein:
103853
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39161001
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
crystalline
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
P. eboll.
256 °C (lit.)
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′imidazolo è una molecola biocompatibile che viene utilizzata come impalcatura per le applicazioni biomimetiche. Viene adoperato come bioreagente con capacità di formare legami a idrogeno con farmaci e proteine. Può essere usato anche come additivo per la formazione di un elettrolita destinato ad applicazioni relative alle pile a combustibile.
Ottimo per tamponi nell′intervallo di pH 6,2-7,8
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Imidazolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0086000
Imidazolo
Imidazolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1180
Imidazolo
Imidazole and 1-methyl imidazole in phosphoric acid doped polybenzimidazole, electrolyte for fuel cells
Schechter A and Savinell RF
Solid State Ionics, 147(1-2), 181-187 (2002)
Imidazole-and imidazolium-containing polymers for biology and material science applications
Anderson EB and Long TE
Polymer, 51(12), 2447-2454 (2010)
Three-Dimensional Covalent Co-Assembly between Inorganic Supertetrahedral Clusters and Imidazolates.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(11), 2536-2539 (2011)
Cobalt imidazolate framework as precursor for oxygen reduction reaction electrocatalysts.
Ma S, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(7), 2063-2067 (2011)
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Articoli
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.