I2399
Imidazolo
ACS reagent, ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
1,3-diaza-2,4-ciclopentadiene, Gliossalina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (titration)
Impurezze
≤0.2% water
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
P. eboll.
256 °C (lit.)
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)