Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 170,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 430,00 € |
Informazioni su questo articolo
170,00 €
Nome del prodotto
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99%
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
BCIP viene fornito in due forme saline: il sale disodico che è solubile in acqua e la p-toluidina che è solubile nella dimetilformamide. Queste forme saline possono essere usate per preparare una soluzione madre che, combinata con NBT e un tampone di reazione, forma una soluzione substrato per la fosfatasi alcalina. Se incubato con fosfatasi alcalina, questo sistema di substrato produce un NBT diformazano insolubile facilmente osservabile grazie al colore viola. Per maggiore comodità, si fornisce una miscela di BCIP ed NBT sotto forma di compressa facile da dissolvere o di liquido pronto per l′uso.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99% | description tablet | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form tablet | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?