Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 121,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 223,00 € 189,55 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 672,00 € |
Informazioni su questo articolo
121,00 €
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
DMF: soluble
suitability
suitable for β-galactosidase test
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4ccc(Br)c(Cl)c34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
General description
Application
X-GlcA has been used in histochemical staining of root sections for light microscopic observation.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description reagent for selection of recombinant bacterial clones | description tablet | description ≥98% | description tablet |
| technique(s) nucleic acid detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| suitability suitable for β-galactosidase test | suitability - | suitability - | suitability - |
| form powder | form tablet | form powder | form tablet |
| solubility DMF: soluble | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility deionized water: one tablet, 5 mg/mL |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥98% | assay - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?