It is crucial to adhere to the instructions for the Reticulocyte Stain Protocol (R4132) precisely. 10 minutes means 10 minutes. If you exceed 10 minutes, the test results may be inaccurate. The expectation is that 10 minutes was chosen to minimize the number of false positive results. Incubating the slides longer than 10 minutes is not recommended.
R4132
Reticulocyte Stain
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Applicazioni
Principio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Approfondite la vostra conoscenza della disciplina che si occupa dello studio clinico del sangue, degli organi emopoietici e delle malattie del sangue, compreso il loro trattamento e la prevenzione, e le colorazioni e i coloranti utilizzati per le analisi ematologiche.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
-
Can incubation time be longer than the 10 minutes specified in the Instructions For Use? If so, for how long? Also, in general, how much time can lapse between step 1 and step 2?
1 risposta-