G9023
Siero di capra
Sinonimo/i:
Siero, Siero normale di capra
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
contiene
preservative
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoistochimica immunocitochimicadoppia immunofluorescenza
- saggi immunoenzimatici (EIA)
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)