Vai a
1.01424
Eosina-blu di metilene secondo May-Grünwald soluzione modificata
for microscopy, suitable for microscopy
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
28,30 €
500 mL
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
48,70 €
1 L
Spedizione prevista il29 giugno 2026daMerck S.p.A
74,50 €
2.5 L
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
135,00 €
20 ea
Spedizione prevista il04 giugno 2026daMerck S.p.A
845,00 €
25 L
Spedizione prevista il18 giugno 2026daMerck S.p.A
1.420,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-659-6
28,30 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
composition
C.I. 45380, 0.5 g/L , C.I. 52015, 0.7 g/L , contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
bp
65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 12 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Il metodo di colorazione secondo May-Grünwald costituisce una delle tecniche standard nelle procedure diagnostiche ematologiche. Analogamente all′eosina-blu di metilene di Wright e all′eosina-blu di metilene di Leishman, questa soluzione pronta all′uso viene utilizzata per la colorazione di strisci di sangue e midollo osseo e per quella di campioni citologici clinici. Il flacone da 500 mL assicura circa 1.500 colorazioni. La soluzione di May-Grünwald all′eosina-blu di metilene è un prodotto registrato come IVD e certificato CE; 500 mL sono sufficienti per colorare fino a 1.600 vetrini in vaschette di Hellendahl. Per maggiori dettagli, si prega di consultare le istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet.
Analysis Note
Idoneità per microscopia (striscio di sangue): conforme
Eritrociti:da rosa a brunastro
Nuclei: viola
Granuli eosinofili: rosso-marrone
Granuli neutrofili: viola chiaro
Citoplasma dei linfociti:blu
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.013521.092041.01383
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. should this be used neat or diluted with methanol and/or buffered water
    1 risposta
    1. This product is prepared as a concentrate. Please see the link below to the Data Sheet for the dilution instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/029/101424ug-ms.pdf