R2283
Pepsin Reagent, Ready to Use, Antigen Retriever
suitable for immunohistochemistry
Sinonimo/i:
pepsin
Origine biologica
Porcine stomach
Livello qualitativo
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?