Vai a
P6887
Pepsina
lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
Sinonimo/i:
Pepsina, Pepsina A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥3,200 units/mg protein
Biological source:
Porcine gastric mucosa
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,200 units/mg protein
mol wt
35 kDa
impurities
salt, essentially free
color
white to off-white
solubility
deionized water: soluble 10 mg/mL, 10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold)
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
La pepsina di Sigma è stata usata insieme ad altri enzimi per la determinazione dell′amido resistente (RS) agli enzimi nel pane. È stata inoltre usata per simulare in vitro la digestione gastrointestinale dei piselli o di isolati di proteine del siero di latte.
La pepsina è una peptidasi usata per la digestione delle proteine e viene usata comunemente nella preparazione dei frammenti Fab dagli anticorpi. La pepsina ottenuta dalla mucosa gastrica porcina è stata usata per idrolizzare campioni cervicali secchi nei topi. Il prodotto P6887 viene fornito come polvere liofilizzata ed è stato usato per la digestione delle proteine durante l′analisi di fibre alimentari.
La scissione con pepsina può essere utilizzata per produrre frammenti F(ab′)2 di anticorpi. pepsina su www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Biochem/physiol Actions
A differenza di molte altre peptidasi, la pepsina idrolizza solo i legami peptidici, non quelli delle ammidi o degli esteri. La specificità della scissione include peptidi con un acido aromatico su uno dei lati del legame peptidico, soprattutto qualora l′altro residuo sia ugualmente un aminoacido aromatico o dicarbossilico. La sensibilità all′idrolisi aumenta se vicino al legame peptidico con un aminoacido aromatico vi è un aminoacido contenente zolfo. La scissione a opera della pepsina avverrà preferenzialmente sul lato carbossilico di fenilalanina e leucina e in misura minore su quello dei residui dell′acido glutammico. Non effettua la scissione dei legami di valina, alanina o glicina. Per la digestione a opera della pepsina si possono usare come substrati Z-L-tirosil-L-fenilalanina, Z-L-glutamil-L-tirosina, o Z-L-metionil-L-tirosina. Diversi peptidi contenenti fenilalanina inibiscono la pepsina.
Scissione preferenziale: residui idrofobi e aromatici nelle posizioni P1 e P1′. Scinde i legami Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe e Phe-Tyr nella catena β dell′insulina.
Analysis Note
Il PH ottimale è compreso tra 2 e 4. Attivo in 4 M di urea e 3 M di guanidina HCl. Stabile a 60 °C. La pepsina viene inattivata irreversibilmente in presenza di pH 8,0 - 8,5.
Proteina determinata da E1%/280.
Other Notes
Per maggiori informazioni sulla pepsina visitare il sito web www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Una unità produrrà un ΔA280 di 0,001 per minuto a pH 2,0 a 37 °C, misurato come prodotti solubili in TCA usando emoglobina come substrato. (Volume finale = 16 mL. Percorso luminoso = 1 cm)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P701277160P7125
Pepsina lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
Sigma-Aldrich
P6887
Pepsina
Pepsina lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
Sigma-Aldrich
P7012
Pepsina
Pepsina powder, slightly beige, ≥500 U/mg
Sigma-Aldrich
77160
Pepsina
Pepsina powder, ≥400 units/mg protein
Sigma-Aldrich
P7125
Pepsina
description
lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
description
powder, slightly beige, ≥500 U/mg
description
powder, ≥400 units/mg protein
specific activity
≥3,200 units/mg protein
specific activity
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥500 U/mg
specific activity
≥400 units/mg protein
biological source
Porcine gastric mucosa
biological source
-
biological source
-
biological source
Porcine gastric mucosa
grade
Proteomics Grade
grade
-
grade
-
grade
-
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsina
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9001-75-6
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)