407951
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus in Solution
Sinonimo/i:
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus in Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
clear colorless to slight yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mobile ion carrier for Ca2+.
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Takei, N., and Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M., and Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)