P7999
Plasminogen from human plasma
≥2.0 units/mg protein, lumps and powder, suitable for streptokinase determination by clot formation procedure
Sinonimo/i:
Profibrinolysin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Stato
lumps and powder
Attività specifica
≥2.0 units/mg protein
PM
90 kDa
Composizione
protein, 2.0-7.0%
Compatibilità
suitable for streptokinase determination by clot formation procedure
N° accesso UniProt
Attività estranea
plasmin ≤0.5% of base activity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... PLG(5340)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Ricostituzione
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?