Vai a
F4883
Fibrinogeno
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
Sinonimo/i:
Fattore I
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
514,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.170,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.910,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human plasma
Quality Segment
description
essentially plasmin(ogen) free
form
powder
quality
35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
35-65% protein (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Fibrinogen was the first blood coagulation factor to be identified, and it is a precursor of fibrin protein. This protein is composed of two chains, each of which is composed of three chains- α, β and γ. These three subunits are coded by three genes located in the human chromosomal locus 4q23-q32, and spans 51kb.[1]
Application
Fibrinogen from human plasma has been used for-
  • fibrinogen adsorption assay performed on swCNTs (single-walled carbon nanotubes)
  • the characterization of fibrinogen structure in the presence of CNT using CD (Circular dichroism) spectroscopy and temperature scan[2]
  • the preparation of RBC suspension obtained from venous blood of antecubital vein, to assess RBC aggregability[3]
  • fibrinolysis assay performed on mouse embryonic fibroblasts (MEFs)[4]
  • the preparation of fibrinogen-labeled gold (Fgn/Au)[5]
  • the quantification of in vitro angiogenesis by human microvascular endothelial cells[6] and
  • the assessment of fibrin-induced apoptosis and differentiation-regulation in trophoblast obtained from term human placentas.[7]
Biochem/physiol Actions
Il fibrinogeno è una proteina della fase acuta che fa parte delle proteine della cascata della coagulazione. Il risultato finale della cascata è la produzione di trombina che converte il fibrinogeno in fibrina. La trombina proteolizza rapidamente il fibrinogeno con rilascio del fibrinopeptide A. La perdita di questo piccolo peptide non è sufficiente a rendere insolubile la molecola di fibrina risultante ma tende a formare complessi con molecole di fibrina e fibrinogeno adiacenti. La trombina poi scinde un secondo peptide, il fibrinopeptide B, dalla fibrina e i monomeri di fibrina creati polimerizzano in seguito spontaneamente formando un gel insolubile. La fibrina polimerizzata è tenuta insieme da forze non covalenti ed elettrostatiche ed è stabilizzata dall′enzima transamidante, fattore XIIIa, che è prodotto dall′azione della trombina sul fattore XIII. Gli aggregati insolubili di trombina (coaguli) e le piastrine aggregate bloccano poi il vaso danneggiato e impediscono l′ulteriore sanguinamento. La quantità di fibrinogeno nel plasma può servire da indicatore aspecifico della eventuale presenza di un processo infiammatorio nell′organismo. Il fibrinogeno originato da qualsiasi mammifero sarà scisso dalla trombina di qualsiasi mammifero.
Proteina della fase acuta che fa parte delle proteine della cascata della coagulazione.
Fibrinogen is an acute-phase inflammatory protein, which plays an essential role in blood clotting. Coronary heart disease is linked to the plasma levels of fibrinogen in Chinese population, and might have potential as a marker and risk factor for the same.[1] A -455 allele of fibrinogen β (FGB) chain is linked with poor survival in Caucasian women with Finnish stroke.[8] Ischemic stroke preceded by hyperfibrinogenemia has poor outcome, which is independent of the baseline fibrinogen concentration.[9]
Features and Benefits
Source material has tested negative for HIV and HBsAg.
Physical form
Lyophilized powder containing sodium citrate and sodium chloride.
Analysis Note
Protein determined by biuret
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F3879F5386F6755
Fibrinogeno 35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
Sigma-Aldrich
F4883
Fibrinogeno
Fibrinogeno 50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogeno
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
50-70% protein (biuret)
concentration
-
concentration
60-80% (biuret)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, soluble dimer 340 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
solubility
0.9% NaCl: soluble
solubility
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibrinogeno
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. storage and thawing Is it possible to store at -20 freezer and repeated freezing and thawing
    1 risposta
    1. This product has not been tested for freeze-thaw stability. However, in powder form, repeatedly removing this product from a freezer for the purpose of preparing fresh solutions, is not expected to be detrimental to the protein. Prepared solutions may be stored up to 1 week at 2 - 8 °C. It is not recommended to freeze stock solutions, as the freeze-thaw process may lead to protein degradation.
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/299/301/f4883pis.pdf
      Utile?
  2. F4883-500MG contains Sodium Citrate and Sodium Chlorure. Is it possible to have their concentration ? What is the volume of sodium chloride we have to put in the bottle please?
    1 risposta
    1. This material is lyophilized from a solution of 75 mM NaCl (4.39 mg/mL), 10 mM Na Citrate (2.94 mg/mL). It can be solubilized in 0.85% (w/v) sodium chloride to 2 mg/ml, by layering the protein on top of the saline solution and placing it in a 37°C water bath for 4-6 hours, with gentle agitation.
      Utile?
  3. Hello. For your F4883-500MG Fibrinogen product, is there 500mg of pure fibrinogen in the vial? Or is there 500 mg of reagent - of which a fraction is clottable Fibrinogen? Do you have preparation instructions for this reagent?
    1 risposta
    1. F4883-500MG contains 500 mg of solid. Fibrinogen can be solubilized in 0.85% (w/v) sodium chloride (2 mg/ml) by layering the protein on top of the saline solution and placing it in a 37 °C water bath for 4-6 hours with gentle agitation.